Principaux documents
PH003404
Sigma-Aldrich
1-[(4-Bromophenyl)sulfonyl]-4-nitrobenzene
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H8BrNO4S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=S(C(C=C1)=CC=C1[N+]([O-])=O)(C(C=C2)=CC=C2Br)=O
InChI
1S/C12H8BrNO4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)19(17,18)12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H