Principaux documents
PH003355
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-5-nitro-1-benzothiophene-2-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H8N2O4S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
NC(C(C=C1[N+]([O-])=O)=C(C=C1)S2)=C2C(OC)=O
InChI
1S/C10H8N2O4S/c1-16-10(13)9-8(11)6-4-5(12(14)15)2-3-7(6)17-9/h2-4H,11H2,1H3