Principaux documents
PH003291
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-6-yl ether
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15NO
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
COC1=CC=C(N2)C(C3=C2CCCC3)=C1
InChI
1S/C13H15NO/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h6-8,14H,2-5H2,1H3