Key Documents
PH002941
Sigma-Aldrich
(3R,3aS,6S,6aS)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diyl bis(4-methylbenzenesulfonate)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22O8S2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(O[C@H](CO2)[C@](OC3)([H])[C@@]2([H])[C@H]3OS(C(C=C4)=CC=C4C)(=O)=O)=O
InChI
1S/C20H22O8S2/c1-13-3-7-15(8-4-13)29(21,22)27-17-11-25-20-18(12-26-19(17)20)28-30(23,24)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-20H,11-12H2,1-2H3/t17-,18+,19-,20-/m1/s1