Documents
PH002785
3-ethyl-3-phenyl-1-{[(E)-phenylmethylidene]amino}-2,5-pyrrolidinedione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.368
Numéro MDL:
Autres remarques