Documents
PH002704
{2-[(isopropylamino)methyl]-7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinyl}methanol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H21N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.342
Numéro MDL:
Autres remarques