Principaux documents
PH002572
N-ethyl-N'-((2Z)-3-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene)urea
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.372
Numéro MDL:
Autres remarques