Documents
PH002333
Sigma-Aldrich
2,3,3-Trichloroacrylamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C3H2Cl3NO
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
ClC(C(N)=O)=C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H2Cl3NO/c4-1(2(5)6)3(7)8/h(H2,7,8)