Principaux documents
PH001839
3-(2,6-DIISOPROPYLANILINO)-3-OXOPROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.34
Numéro MDL:
Autres remarques