Key Documents
PH001707
4-[(1-METHYL-2,4-DIOXO-6-(3-PHENYL-1-PROPYNYL)-1,4-DIHYDRO-3(2H)-QUINAZOLINYL)METHYL]BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.46
Numéro MDL:
Autres remarques