Principaux documents
PH001538
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-methyl-1-propanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(C(C)C)C(C=C1)=C(OC)C=C1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-8(2)12(13)10-6-5-9(14-3)7-11(10)15-4/h5-8H,1-4H3