Documents
PH001511
Sigma-Aldrich
N-[(E)-1,3-Benzodioxol-5-ylmethylidene]-2,2-diethoxyethanamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)C/N=C/C1=CC=C2C(OCO2)=C1