Principaux documents
PH001454
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxy-5,6-dimethoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12O5S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
OC(C1=CC(OC)=C(OC)C=C1S2)=C2C(OC)=O
InChI
1S/C12H14O5S/c1-15-8-4-7-10(5-9(8)16-2)18-6-12(7,14)11(13)17-3/h4-5,14H,6H2,1-3H3
Clé InChI
BJJCMORSPADXBG-UHFFFAOYSA-N