Principaux documents
PH001315
3-[(6-DEOXYHEXOPYRANOSYL)OXY]-5,14-DIHYDROXY-19-OXOCARD-20(22)-ENOLIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H42O10
Poids moléculaire :
550.65
Numéro MDL:
Autres remarques