Key Documents
PH001072
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)-2-pentanamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H27NO
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Chaîne SMILES 
CC(CC(C)(C)C)(C)NCC1CCCO1