Principaux documents
PH001024
Sigma-Aldrich
2-[(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methyl]-1-benzofuran-5-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16N2O2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Chaîne SMILES 
NC1=CC2=C(C=C1)OC(CC3=C(C)OC(C4=CC=CC=C4)=N3)=C2