Principaux documents
PH000910
3-METHYL-2-QUINOXALINECARBALDEHYDE OXIME 1,4-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H9N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.2
Numéro MDL:
Autres remarques