Principaux documents
PH000879
ETHYL 3,3-DIETHOXY-2-[(2E)-2-HEXENOYLAMINO]PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H27NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.39
Numéro MDL:
Autres remarques