Principaux documents
PH000795
Sigma-Aldrich
(2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-hydroxycyclohexyl)propanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H25NO5
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352106
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(N[C@@H](CC(CC1)CCC1O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C14H25NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h9-11,16H,4-8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t9?,10?,11-/m0/s1