Key Documents
PH000633
3-HYDROXY-4-[(2-HYDROXY-1-NAPHTHYL)METHYL]-2-NAPHTHOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.37
Numéro MDL:
Autres remarques