Principaux documents
PH000400
Sigma-Aldrich
2-Formyl-6-methoxyphenyl benzenesulfonate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12O5S
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=CC1=C(OS(C2=CC=CC=C2)(=O)=O)C(OC)=CC=C1
InChI
1S/C14H12O5S/c1-18-13-9-5-6-11(10-15)14(13)19-20(16,17)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3