Principaux documents
PH000217
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2,2,2-TRIFLUOROACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H6F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.15
Numéro MDL:
Autres remarques