Principaux documents
PH000209
Sigma-Aldrich
2-(2-Amino-4-methoxyphenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N2O3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=CC=C21)N(C2=O)C3=CC=C(OC)C=C3N
InChI
1S/C15H12N2O3/c1-20-9-6-7-13(12(16)8-9)17-14(18)10-4-2-3-5-11(10)15(17)19/h2-8H,16H2,1H3