Key Documents
PH000142
6-CHLORO-2-(CHLOROMETHYL)-4-PHENYLQUINAZOLINE 3-OXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.17
Numéro MDL:
Autres remarques