P3640
Poly(éthylène glycol)
average mol wt 3015-3685
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average mol wt 3015-3685
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable