Documents
P27402
Sigma-Aldrich
1-Phenylnaphthalene
96%
About This Item
Formule linéaire :
C10H7C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.664 (lit.)
Point d'ébullition
324-325 °C (lit.)
Densité
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)-c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H12/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h1-12H
Clé InChI
IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves