OCNQSS540
Cd-based Core/Shell Quantum Dots with Streptavidin
fluorescence λem 540 nm, 1 μM
About This Item
Produits recommandés
Concentration
1 μM
Fluorescence
λem 540 nm
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.