Principaux documents
O8402
Sigma-Aldrich
Orotic acid monohydrate
97%
Synonyme(s) :
2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylic acid
25 G
78,30 $
100 G
101,00 $
78,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
78,30 $
100 G
101,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4N2O4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.11
Beilstein:
7604036
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2
Clé InChI
YXUZGLGRBBHYFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable