Principaux documents
NORS105001
Tubes Bruker Match
O.D. × L 1 mm × 100 mm, volume 12 μL
Synonyme(s) :
precision machined NMR tube
5 EA
86,90 $
86,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
86,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
86,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-1.0-500-1
D.E. × L
1 mm × 100 mm
Diam. du tube
5 mm
Volume
12 μL
Épaisseur de la paroi
0.42 mm
Couleur
black cap
Description générale
Ultra-precision machined NMR tubes for the Bruker MATCH system. Caps are color-coded by size, order separately.
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.
Informations légales
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.