N17408
2-Nitro-1,3-indanedione dihydrate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H5NO4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Pf
119 °C (dec.) (lit.)