Principaux documents
MT51343180
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl, volume 25 mL
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51343180
Volume
25 mL
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable