Principaux documents
MT51340333
Mettler-Toledo Economic & Easy combination pH electrode
BNC connection
About This Item
Code UNSPSC :
41115604
Nomenclature NACRES :
NB.61
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51340333
Plage de mesure de la température
0-50 °C
Description générale
The spear tip design makes it ideal for solid samples such as meat, fruit, cheese, soil and many more; low-maintenance