Principaux documents
MT51340024
Mettler Toledo electrode adapter NS 14/15 to 12 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51340024
Description générale
Adapter sleeve to NS 14.5 for sensors with 12–15 mm shaft diameter (material: PE)