Principaux documents
MT51325005
Mettler-Toledo density standards
set of 10
About This Item
Code UNSPSC :
41115312
Nomenclature NACRES :
NB.61
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
set of 10
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51325005
Description générale
For use with Mettler Toledo Density meter (MT51324450)
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2
Risques supp