Principaux documents
MT51302257
Mettler Toledo glass flow-through cell
About This Item
Code UNSPSC :
41115600
Nomenclature NACRES :
NB.61
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass shaft
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51302257
Description générale
Flow through cell for electrodes with 12 mm diameter