Principaux documents
MT51302153
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 84 μs/cm, volume 250 mL
Synonyme(s) :
conductivity calibration standard
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51302153
Volume
250 mL
Application
The Mettler-Toledo conductivity standard is ideal for accurate conductivity measurements.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable