M8422
5-Methoxyflavone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)c3ccccc3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable