Principaux documents
M73001
Sigma-Aldrich
3-Methylpiperidine
99%
Synonyme(s) :
β-Pipecoline, 3-Pipecoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.17
Beilstein:
79807
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit M73001 Contacter notre Service technique
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pb
125-126 °C/763 mmHg (lit.)
Densité
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity
  • CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain
  • Aurora kinase inhibitors
  • Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
  • 1,3,5-Oxadiazinones
  • Selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1