Key Documents
M70606
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenylpyrazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
34-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccn(n1)-c2ccccc2