Principaux documents
M67605
Sigma-Aldrich
cis-4-Methyl-2-pentene
95%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Beilstein:
1719114
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pression de vapeur
399 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
pb
57-58 °C (lit.)
Densité
0.671 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C=C/C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4-
Clé InChI
LGAQJENWWYGFSN-PLNGDYQASA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves