Principaux documents
M61607
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-nitronaphthalene
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C10H6NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.19
Beilstein:
1954310
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
pb
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
79-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3
Clé InChI
IZNWACYOILBFEG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable