Principaux documents
M60201
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitroanisole
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Beilstein:
2329690
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
48-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-4-3-5-7(12-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
MGBRGNWARSQECY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup