M59807
4-Methyl-3-nitroaniline
97%
Synonyme(s) :
3-Nitro-4-methylaniline, 3-Nitro-p-toluidine, 4-Amino-2-nitro-toluene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
74-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
Clé InChI
GDIIPKWHAQGCJF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges