Principaux documents
M48309
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-heptanol, mixture of isomers
≥99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(CH3)CH(OH)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
pb
98-99 °C/75 mmHg (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(C)C(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-4-6-7(3)8(9)5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BKQICAFAUMRYLZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Stephen T Ferguson et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 2) (2020-01-05)
In eusocial ants, aggressive behaviors require the ability to discriminate between chemical signatures such as cuticular hydrocarbons that distinguish nestmate friends from non-nestmate foes. It has been suggested that a mismatch between a chemical signature (label) and the internal, neuronal