Documents
M28103
Sigma-Aldrich
Methylaminoacetonitrile hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
Sarcosinenitrile hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3NHCH2CN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.55
Numéro Beilstein :
3908975
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
103-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CNCC#N
InChI
1S/C3H6N2.ClH/c1-5-3-2-4;/h5H,3H2,1H3;1H
Clé InChI
DFKBQHBEROHUNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable