L520021-HH
DCA Deblock
5%, with Toluene
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditionnement
pkg of 4 × 4 L L520421-04
Concentration
70.3-83.8 g/L (titration)
Impuretés
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear Appearance of Solution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C