Principaux documents
L498092
N-(2-(2-HYDROXYETHOXY)ETHYL)-N,N-DIMETHYL-1-TETRADECANAMINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H44ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.032
Numéro MDL:
Autres remarques