Principaux documents
L496405
1-(4-FLUOROPHENYL)-4-(2,3,4-TRIMETHOXYBENZYL)PIPERAZIN-4-IUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H26ClFN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.893
Numéro MDL:
Autres remarques