Principaux documents
L496332
1',3',3'-TRIMETHYLSPIRO[BENZO[F]CHROMENE-3,2'-INDOLINE]
AldrichCPR
10MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.43
Numéro MDL:
146,00 $