Principaux documents
L495913
4-BROMO-2-(2-(2-METHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16BrClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.741
Numéro MDL:
Autres remarques